Documenti fondamentali
546739
Sigma-Aldrich
Zinc bromide dihydrate
99%
Sinonimo/i:
Dibromozinc dihydrate, Zinc(2+) dibromide dihydrate, Zinc(II) bromide dihydrate, zinc bromide 2-hydrate
Scegli un formato
100 G
60,20 €
500 G
187,00 €
60,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
60,20 €
500 G
187,00 €
About This Item
Formula condensata:
ZnBr2 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
60,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder or solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O.Br[Zn]Br
InChI
1S/2BrH.2H2O.Zn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
NSGOPMOPSWFFLF-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)