679178
Water solution
contains 0.05 % (w/v) ammonium formate, 0.1 % (v/v) formic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
contiene
0.05 % (w/v) ammonium formate
0.1 % (v/v) formic acid
tecniche
HPLC: suitable
Densità
0.9972 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
O
InChI
1S/H2O/h1H2
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?