Documenti fondamentali
576913
Sigma-Aldrich
Water solution
suitable for HPLC, contains 0.1 % (v/v) formic acid
Sinonimo/i:
Aqueous solution
About This Item
Formula condensata:
H2O
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
tecniche:
HPLC: suitable
Per informazioni sul prodotto 576913, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Stato
liquid
Livello qualitativo
contiene
0.1 % (v/v) formic acid
tecniche
HPLC: suitable
Stringa SMILE
O
InChI
1S/H2O/h1H2
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The product is water containing 0.1%v/v formic acid. This pre-blended mobile phase solvent is of high purity that reduces time-consuming preparation and prevents instrument downtime because of impure mobile phases. It can be employed for HPLC and UHPLC (Ultra High performance Liquid Chromatography) techniques.
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)