576905
Water solution
contains 0.1 % (v/v) trifluoroacetic acid, suitable for HPLC
Sinonimo/i:
Aqueous Solution Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
contiene
0.1 % (v/v) trifluoroacetic acid
tecniche
HPLC: suitable
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: ≤0.60
λ: 230 nm Amax: <0.07
λ: 254 nm Amax: ≤0.005
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
O
InChI
1S/H2O/h1H2
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1