270741
Reagent Alcohol
≥89.0% (GC), denatured, suitable for HPLC, contains 5% isopropyl alcohol as denaturant, 5% methyl alcohol as denaturant
Sinonimo/i:
Ethanol, RGA, denatured alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Reagent Alcohol, denatured, suitable for HPLC
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Saggio
≥89.0% (GC)
Stato
liquid
contiene
5% isopropyl alcohol as denaturant
5% methyl alcohol as denaturant
Limite di esplosione
3.1-27.7 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.10% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
P. ebollizione
78 °C
Punto di fusione
-114 °C
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 205 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.65
λ: 220 nm Amax: 0.35
λ: 255 nm Amax: 0.04
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Componenti
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
48.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?