270318
Benzonitrile
suitable for HPLC, 99.9%
Sinonimo/i:
Phenyl cyanide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9%
Forma fisica
liquid
Purificato mediante
glass distillation
Limite di esplosione
0.34-6.3 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.03% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.528 (lit.)
P. eboll.
191 °C (lit.)
Punto di fusione
−13 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 300 nm Amax: 1.0
λ: 310 nm Amax: 0.40
λ: 335 nm Amax: 0.03
λ: 360-400 nm Amax: 0.01
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
N#Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup