196000
Bafilomycin A1
from Streptomyces griseus, ≥90% (HPLC), film, V-ATPase inhibitor, Calbiochem
Sinonimo/i:
Bafilomycin A1, Streptomyces griseus
Scegli un formato
262,00 €
Scegli un formato
About This Item
262,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Bafilomycin A1, Streptomyces griseus, Bafilomycin A1, CAS 88899-55-2, acts as a highly potent and specific inhibitor of vacuolar-type H+-ATPase (Ki = 500 pM). Blocks the fusion of autophagosome with lysosome.
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
film
Durata
3 yr
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Solubilità
DMSO: 100 μM
ethanol: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C[C@]1(O)[C@H]([C@H](O)[C@@H]([C@H]2OC(=O)\C(=C\C(=C\[C@H]([C@H]([C@H](C\C(=C\C=C\[C@@H]2OC)\C)C)O)C)\C)\OC)C)C)O)C)C(C)C
InChI
1S/C35H58O9/c1-19(2)32-24(7)27(36)18-35(40,44-32)26(9)31(38)25(8)33-28(41-10)14-12-13-20(3)15-22(5)30(37)23(6)16-21(4)17-29(42-11)34(39)43-33/h12-14,16-17,19,22-28,30-33,36-38,40H,15,18H2,1-11H3/b14-12+,20-13+,21-16+,29-17-/t22-,23+,24-,25-,26-,27+,28-,30-,31+,32+,33+,35+/m0/s1
XDHNQDDQEHDUTM-JQWOJBOSSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
vacuolar type H+ ATPase
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Calvert, C.M., and Sanders, D. 1995. J. Biol. Chem.270, 7272.
Nishihara, T., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.269, 255.
Crider, B.P., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 17379.
Palokangas, H., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 17577.
Sundquist, K.T., and Marks, S.C., Jr. 1994. J. Bone Miner. Res.9, 1575.
Drose, S., et al. 1993. Biochemistry32, 3902.
Furuchi, T., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 27345.
Bowman, E.J., et al. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 7972.
WGK 3