Documenti
139386
Sigma-Aldrich
Esano
≥99%, suitable for GC/MS, suitable for EPA 1613, ReagentPlus®
Sinonimo/i:
n-esano
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.18
Beilstein:
1730733
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.06
product name
Esano, ReagentPlus®, ≥99%
agenzia
suitable for EPA 1613
Livello qualitativo
Densità del vapore
~3 (vs air)
Tensione di vapore
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
453 °F
Limite di esplosione
7.7 %
tecniche
GC/MS: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
P. eboll.
69 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Solubilità
water: insoluble
Densità
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′esano è un alcano che esiste in 5 forme strutturali isomeriche cioè esano, isoesano, 3-metilpentano, neoesano e 2,3-dimetilbutano. Si può ricavare dal petrolio per distillazione. Si può anche produrre per elettrolisi della soluzione di butirrato di potassio. È un solvente organico di impiego comune per la dissoluzione e l′isolamento di grassi e oli.
Applicazioni
L′esano può essere usato nei seguenti studi:
  • Preparazione di catene di innesto-copolimero di poli-(dimetilsilossano)-g-poli (metilmetacrilato).
  • Caratterizzazione in GC/MS (gascromatografia/spettrometria di massa) di oli essenziali isolati da varie fonti.
  • Come solvente per la preparazione di campioni e standard negli studi cromatografici.
L′esano può essere adoperato come solvente per rilevare il rubrene, utilizzando la cromatografia liquida ad alta prestazione a fase normale. Può essere inoltre impiegato come solvente di estrazione per la concentrazione di analiti quali i cannabinoidi sintetici della categoria degli aminoalchindoli e la metanandamide nel siero, seguita dalla separazione con cromatografia liquida abbinata a spettrometria di massa tandem.
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Occurrence, mechanisms and analytical applications of electrogenerated chemiluminescence. A review
Knight.WA and Greenway.MG et al.
Analyst, 119(5), 879- 890 (1994)
Development and validation of a liquid chromatography?tandem mass spectrometry method for the quantitation of synthetic cannabinoids of the aminoalkylindole type and methanandamide in serum and its application to forensic samples
Dresen S, et al.
Journal of Mass Spectrometry : Jms, 46(2), 163-171 (2011)
G Di Nicola et al.
Journal of chromatography. A, 1190(1-2), 120-126 (2008-03-18)
Biodiesel (a mixture of fatty acid esters) is normally analyzed using gas chromatography/flame ionization detection, as specified by the ASTM D6584 and EN14105 standards. This paper proposes a binary gradient method for analyzing biodiesel mixtures using non-aqueous reverse phase HPLC
Comparative evaluation of 11 essential oils of different origin as functional antioxidants, antiradicals and antimicrobials in foods.
Sacchetti G, et al.
Food Chemistry, 91(4), 621-632 (2005)
Ali Mohraz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(12), 5298-5306 (2005-06-01)
The development of model materials and image processing methods to directly visualize and quantify colloidal rod assembly by means of confocal laser scanning microscopy (CLSM) is reported. Monodisperse fluorescent colloidal rods are prepared by the uniaxial extensional deformation of sterically
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.