Documenti fondamentali
13803
Sigma-Aldrich
Sulfur
99.5-100.5%, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, puriss., precipitated
Scegli un formato
1 KG
42,90 €
2.5 KG
71,80 €
42,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
42,90 €
2.5 KG
71,80 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
S
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141912
ID PubChem:
NACRES:
SB.54
42,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
8.9 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
Grado
puriss.
Saggio
99.5-100.5%
Stato
solid
Temp. autoaccensione
450 °F
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
precipitated
Resistività
2E23 μΩ-cm, 20°C
Impurezze
acidity or alkalinity, complies
residual solvents, complies
≤0.01% free alkali (as NaOH)
≤0.02% free acid (as H2SO4)
≤0.5% water (Karl Fischer)
Residuo alla calcinazione
≤0.2% (as SO4)
≤0.3%
P. ebollizione
444.7 °C (lit.)
Punto di fusione
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
Solubilità
carbon disulfide: in accordance 1 g/5mL
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
sulfide (S2-): ≤10 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤40 mg/kg
Compatibilità
complies for appearance of solution
corresponds for odor
Stringa SMILE
[S]
InChI
1S/S
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Sulfur is present in abundant quantities in marine and freshwater sediments. It exists in the form of various sulfur compounds such as pyrite, acid volatile sulfides, elemental sulfur, sulfates and organic sulfur.Quantitative estimation of reduced inorganic sulfur compounds in modern sediments and shales by a chromium reduction technique has been described.
Sulfur is naturally present in cysteine and methionine amino acids, which can be detected by inductively coupled plasma mass spectrometry(ICP-MS).[1] It is also an important element required for plant growth, since it is useful in lowering the pH of the soil.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Mccarty.B.L et al.
Fundamentals of Turfgrass and Agricultural Chemistry (2003)
Sulfur as the key element for quantitative protein analysis by capillary liquid chromatography coupled to element mass spectrometry
Wind M, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 42(29), 3425-3427 (2003)
Electron microscopy study of CVT grown Fe-sulphides.
Zavasnik J and Recnik A.
Journal of Crystal Growth, 367, 18-23 (2013)