Documenti fondamentali
Z805130
Hellma® fluorescence cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x2 mm, chamber volume 500 μL
Sinonimo/i:
Hellma micro fluorescence cells
About This Item
Codice UNSPSC:
41121813
NACRES:
NB.44
Materiali
Suprasil® quartz
Produttore/marchio commerciale
Hellma 108.002F-QS
Hellma
Parametri
200-2500 nm spectral range
tecniche
photometry: suitable
Alt. × largh. × prof.
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume della camera
500 μL
Cammino ottico
10x2 mm
Metodo di rivelazione
fluorometric
Descrizione generale
with PTFE lid or stopper
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)