Documenti fondamentali
Z600822
Hellma® absorption cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 400 μL
Sinonimo/i:
Micro-volume Absorption Cuvettes
Scegli un formato
1 EA
306,00 €
306,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
306,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
306,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Materiali
Suprasil® quartz
Descrizione
with 2 polished windows
Produttore/marchio commerciale
Hellma 115-QS
Parametri
200-2,500 nm spectral range
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Alt. × largh. × prof.
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume della camera
400 μL
Cammino ottico
10 mm
Metodo di rivelazione
photometric
Descrizione generale
with PTFE stopper
Confezionamento
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)