Documenti fondamentali
Y0001962
Levetiracetam impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine, (R)-(+)-1-Phenylethylamine
Scegli un formato
15 MG
139,00 €
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
15 MG
139,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(CH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.18
Beilstein:
2410916
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.24
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Tensione di vapore
0.5 mmHg ( 20 °C)
Famiglia di API
levetiracetam
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Indice di rifrazione
n20/D 1.526 (lit.)
P. ebollizione
187-189 °C (lit.)
Densità
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m1/s1
RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Levetiracetam impurity E EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)