Vai a
SML0785
AZ628
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(1-Cyano-1-methylethyl)-N-[3-[(3,4-dihydro-3-methyl-4-oxo-6-quinazolinyl)amino]-4-methylphenyl]-benzamide, AZ-628
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
121,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
354,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H25N5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
451.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
121,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]1([c](c2c(nc1)ccc(c2)Nc3c(ccc(c3)NC(=O)c4cc(ccc4)C(C)(C)C#N)C)=O)C
InChI
1S/C27H25N5O2/c1-17-8-9-21(31-25(33)18-6-5-7-19(12-18)27(2,3)15-28)14-24(17)30-20-10-11-23-22(13-20)26(34)32(4)16-29-23/h5-14,16,30H,1-4H3,(H,31,33)
InChI key
ZGBGPEDJXCYQPH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AZ628 is a potent Raf kinase inhibitor with IC50 values of 105 nM for wild-type B-raf, 34 nM for Raf-B V600E and 29 nM for wild-type c-Raf-1. AZ628 is a type II inhibitor that binds to the catalytically inactive Asp-Phe-Gly (DFG)-out configuration.
AZ628 is a potent Raf kinase inhibitor.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A7106SML0333SML1246
AZ628 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0785
AZ628
Azelnidipine ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
A7106
Azelnidipine
NVP-BHG712 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0333
NVP-BHG712
JNK-IN-8 ≥96% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1246
JNK-IN-8
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)