Y0001790
Thiocolchicoside crystallised from ethanol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Thiocolchicoside, (S)-N-[3-(β-D-glucopyranosyloxy)-1,2-dimethoxy-10(methylthio)-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo [a] heptalen-7-yl] acetamide, 2-Demethoxy-2-glucosidoxythiocolchicine
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
thiocolchicoside
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](OC2=CC(CC[C@H](NC(C)=O)C(C3=CC=C4SC)=CC4=O)=C3C(OC)=C2OC)[C@@H]1O
InChI
1S/C27H33NO10S/c1-12(30)28-16-7-5-13-9-18(37-27-24(34)23(33)22(32)19(11-29)38-27)25(35-2)26(36-3)21(13)14-6-8-20(39-4)17(31)10-15(14)16/h6,8-10,16,19,22-24,27,29,32-34H,5,7,11H2,1-4H3,(H,28,30)/t16-,19+,22+,23-,24+,27+/m0/s1
LEQAKWQJCITZNK-AXHKHJLKSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Gastro-intestinal system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)