Documenti fondamentali
Y0001336
Cefepime impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(6R,7R)-7-Amino-3-[(1-methylpyrrolidinio)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
Scegli un formato
10 MG
134,00 €
134,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
134,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
134,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cefepime
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Cefepime impurity E EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)