C0692000
Ceftriaxone impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(6R,7R)-7-[[(2E)-(2-Aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[[(2-methyl-5, 6-dioxo-1,2,5,6-tetrahydro-1,2,4-triazin-3-yl)sulphanyl]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ceftriaxone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1c(nc(c1)\C(=N/OC)\C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)CSC4=NC(=O)C(=O)NN4C)N
InChI
1S/C18H18N8O7S3/c1-25-18(22-12(28)13(29)23-25)36-4-6-3-34-15-9(14(30)26(15)10(6)16(31)32)21-11(27)8(24-33-2)7-5-35-17(19)20-7/h5,9,15H,3-4H2,1-2H3,(H2,19,20)(H,21,27)(H,23,29)(H,31,32)/b24-8+/t9-,15-/m1/s1
VAAUVRVFOQPIGI-TYHRLYECSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)