Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H20ClN3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.83
MDL number:
EC Number:
477-080-2
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cefepime
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea di emissione. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente.
Per ulteriori informazioni e supporto consultare il sito di tale Farmacopea
Per ulteriori informazioni e supporto consultare il sito di tale Farmacopea
Application
Composto E correlato alla cefepima standard di riferimento USP, per uso in test e saggi di qualità specificati secondo quanto dettagliato nei relativi compendi USP.
Inoltre, da utilizzare in base a quanto previsto in monografie compendiali USP quali:
Inoltre, da utilizzare in base a quanto previsto in monografie compendiali USP quali:
- Cefepima cloridrato
- Cefepima per iniezione
Analysis Note
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.
Other Notes
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Composto E correlato a cefepime
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?