Y0001308
Glycopyrronium bromide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Glycopyrrolate, α-cyclopentylmandelic acid ester with 3-hydroxy-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide, 1-methyl-3-pyrrolidyl α-cyclopentylmandelate methobromide, 1-methyl-3-pyrrolidyl α-phenyl-α-cyclopentylglycolate methobromide, 3-(2-phenyl-2-cyclopentylglycoloyloxy)-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide, 3-hydroxy-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide α-cyclopentylmandelate, AHR-504, Copyrrolate, Gastrodyn, NSC 250836, NSC 251251, NSC 251252, NVA-237, glycopyrronium bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
glycopyrronium
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Br-].C[N+]1(C)CCC(C1)OC(=O)C(O)(C2CCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H28NO3.BrH/c1-20(2)13-12-17(14-20)23-18(21)19(22,16-10-6-7-11-16)15-8-4-3-5-9-15;/h3-5,8-9,16-17,22H,6-7,10-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
VPNYRYCIDCJBOM-UHFFFAOYSA-M
Informazioni sul gene
human ... CHRM1(1128) , CHRM3(1131)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti