Y0001240
Azathioprine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-amine
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
azathioprine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1nc[n](c1N)C
InChI
1S/C4H6N4O2/c1-7-2-6-4(3(7)5)8(9)10/h2H,5H2,1H3
GJVMTMXQJDQJSS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)