1046001
USP
Azathioprine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
6-(1-Methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thiopurine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
azathioprine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cn1cnc(c1Sc2ncnc3[nH]cnc23)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7N7O2S/c1-15-4-14-7(16(17)18)9(15)19-8-5-6(11-2-10-5)12-3-13-8/h2-4H,1H3,(H,10,11,12,13)
LMEKQMALGUDUQG-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PPAT(5471)
Descrizione generale
Applicazioni
- Azathioprine Tablets
- Azathioprine Sodium for Injection
- Azathioprine Compounded Oral Suspension
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3