Y0001071
Benserazide impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2RS)-2-Amino-3-hydroxy-2′-(2,3,4-trihydroxybenzylidene)propanohydrazide
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
benserazide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)