Y0002115
Benserazide for peak identification A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Benserazide hydrochloride, DL-Serine 2-(2,3,4-trihydroxybenzyl)hydrazide hydrochloride
Prodotti consigliati
Famiglia di API
benserazide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.NC(CO)C(=O)NNCc1ccc(O)c(O)c1O
InChI
1S/C10H15N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-2,6,12,14-17H,3-4,11H2,(H,13,18);1H
ULFCBIUXQQYDEI-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... DDC(1644)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)