Y0000822
Molsidomine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Nitrosomorpholine, NMOR
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
molsidomine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=NN1CCOCC1
InChI
1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2
ZKXDGKXYMTYWTB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)