Documenti fondamentali
68088
Supelco
N-Nitrosomethylethylamine
analytical standard
Sinonimo/i:
N-Nitroso-N-methylethylamine, NMEA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H8N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(N=O)(CC)C
InChI
RTDCJKARQCRONF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)