Y0000618
Tropisetron impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Indole-3-carboxylic acid, β-Indolylcarboxylic acid, 3-Carboxyindole, 3-Indole formic acid, 3-Indolylcarboxylic acid, Indole-β-carboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tropisetron
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
232-234 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C9H7NO2/c11-9(12)7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H,(H,11,12)
KMAKOBLIOCQGJP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Anticancer agents
- Derivatives of amino acids and peptides
- Serotonin 5-HT4 receptor antagonists
- Primary acylureas
- Inhibitors of Gli1-mediated transcription in the Hedgehog pathway
- Serotonin 5-HT6 antagonists
- Very Late Antigen-4 (VLA-4) sntagonists
- EphB3 receptor tyrosine kinase inhibitors
- Potential Therapeutic Agent for Alzheimer′s Disease
- Vinyl ester pseudotripeptide proteasome inhibitors
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)