Vai a
1286141
USP
N-(2-Hydroxy-5-(1-hydroxy-2-{[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl](methyl)amino}ethyl)phenyl)formamide fumarate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
30 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.400,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
(C20H26N2O4)2 · C4H4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
832.94
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1.400,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
formoterol 
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
N-(2-Hydroxy-5-(1-hydroxy-2-{[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl](methyl)amino}ethyl)phenyl)formamide fumarate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
104235114666071A00050
Rosuvastatin Ketone Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
USP
1A00050
Rosuvastatin Ketone
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
API family
formoterol 
API family
formoterol 
API family
-
API family
rosuvastatin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)