Documenti fondamentali
W421350
Sigma-Aldrich
Farnesyl acetate
≥95%, stabilized, FG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H28O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.40
Numero FEMA:
4213
Beilstein:
1784823
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
09.818
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
FG
Halal
Kosher
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
contiene
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Densità
0.91 g/mL at 20 °C (lit.)
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
green; floral; rose
Stringa SMILE
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C17H28O2/c1-14(2)8-6-9-15(3)10-7-11-16(4)12-13-19-17(5)18/h8,10,12H,6-7,9,11,13H2,1-5H3/b15-10+,16-12+
ZGIGZINMAOQWLX-NCZFFCEISA-N
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)