Documenti fondamentali
W417170
Sigma-Aldrich
Methyl N-formylanthranilate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
Methyl 2-formamidobenzoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.17
Numero FEMA:
4171
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
09.650
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Fragrance grade
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
grape; fruity
Stringa SMILE
N(c1c(cccc1)C(=O)OC)C=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-13-9(12)7-4-2-3-5-8(7)10-6-11/h2-6H,1H3,(H,10,11)
HRNPZFOYXWWMFL-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)