Documenti fondamentali
TURB1
Supelco
Turbidity 1 NTU Calibration Standard - Formazin
certified reference material
Sinonimo/i:
Turbidity Calibration Standard (1 NTU)
Scegli un formato
100 ML
102,00 €
500 ML
136,00 €
1 L
186,00 €
102,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
102,00 €
500 ML
136,00 €
1 L
186,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
102,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
CdA
certificate is enclosed in each package
Produttore/marchio commerciale
RTC TURB1-100
Concentrazione
in H2O
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Applicazioni
This CRM can be used to calibrate and validate all types of laboratory turbidity meters in the 1 Nephelometric Turbidity Unit (NTU).
Caratteristiche e vantaggi
  • Gravimetrically prepared standard, verified and qualified in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
  • Traceable to the SI and higher order standards from NIST
  • Assigned value based on a purity determination by mass balance and gravimetrically prepared value
  • Homogeneity assessed in accordance with ISO Guide 35
  • Available in high-density polyethylene bottles of volumes 100, 500, and 1000 mL to assure safe delivery
  • Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on the expiry date for an effective audit
  • Prepared using deionized water as a solvent
Altre note
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf