Documenti fondamentali
T5411
Supelco
Testosterone solution
1.0 mg/mL in 1,2-dimethoxyethane, drug standard
Scegli un formato
1 ML
85,80 €
85,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
85,80 €
About This Item
Numero CAS:
Beilstein:
1915399
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
85,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
drug standard
Livello qualitativo
drug control
Home Office Schedule 4.2
Concentrazione
1.0 mg/mL in 1,2-dimethoxyethane
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Julia K Slezak et al.
Scientific reports, 7(1), 17636-17636 (2017-12-17)
The concentrations of testosterone deposited in hair during hair growth may provide a retrospective reflection of the concentrations of bioactive testosterone in plasma. The objective of this study was to develop a radioimmunoassay with a sufficiently low limit of detection
Annu A Söderholm et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(4), 917-925 (2005-02-18)
We studied the three-dimensional quantitative structure-activity relationships (3D QSAR) of 70 structurally and functionally diverse androgen receptor (AR) binding compounds using the comparative molecular similarity indices analysis (CoMSIA) method. The compound set contained 67 nonsteroidal analogues of flutamide, nilutamide, and
Line Cantin et al.
The Journal of biological chemistry, 282(42), 30910-30919 (2007-08-23)
Antiandrogens are commonly used to treat androgen-dependent disorders. The currently used drugs unfortunately possess very weak affinity for the human AR (hAR), thus indicating the need to develop new high-affinity steroidal antiandrogens. Our compounds are specially designed to impede repositioning
Peng Cui et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(13), 3401-3405 (2006-05-03)
Lisofylline (LSF, 1-(5-R-hydroxyhexyl)-3,7-dimethylxanthine) is an anti-inflammatory agent that protects beta-cells from Th1 cytokine-induced dysfunction and reduces the onset of Type 1 diabetes in non-obese diabetic (NOD) mice. Due to its low potency, poor oral bioavailability, and short half-life, the widespread
Artem Cherkasov et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(25), 7466-7478 (2006-12-08)
A combination of protein-ligand docking and ligand-based QSAR approaches has been elaborated, aiming to speed-up the process of virtual screening. In particular, this approach utilizes docking scores generated for already processed compounds to build predictive QSAR models that, in turn
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf