T1500000
Tobramicina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Nebramicina Fattore 6, O-[3-amino-3-deossi-α-D-glucopiranosil-(1→6)]-O-[2,6-diamino-2,3,6-trideossi-α-D-riboesopiranosil-(1→4)]-2-deossi-D-streptamina
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
tobramycin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)C[C@@H]1O
InChI
1S/C18H37N5O9/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+/m0/s1
NLVFBUXFDBBNBW-SNGYORCQSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Modalità d′azione: Si lega alla subunità ribosomiale 70S, inibisce la traslocazione e suscita errori di codifica.
Spettro di attività: Batteri gram negativi. Non efficace nei confronti di Enterococci.
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)