Documenti fondamentali
SMB01327
Sigma-Aldrich
5-Methoxytryptophol
Sinonimo/i:
2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethanol, 3-(2-Hydroxyethyl)-5-methoxyindole, 5-Methoxy-1H-indole-3-ethanol
Scegli un formato
25 MG
31,20 €
100 MG
88,30 €
31,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
31,20 €
100 MG
88,30 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.77
31,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc2[nH]cc(CCO)c2c1
InChI
1S/C11H13NO2/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-13)7-12-11/h2-3,6-7,12-13H,4-5H2,1H3
QLWKTGDEPLRFAT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-Methoxytryptophol is a serotonin metabolite. It is synthesized by the pineal gland and together with melatonin is involved with diurnal rhythms regulation.
Applicazioni
Metabolomics research
Altre note
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)