H0627
6-Hydroxymelatonin
Sinonimo/i:
3-(N-Acetylaminoethyl)-6-hydroxy-5-methoxyindole
About This Item
Prodotti consigliati
Solubilità
alcohol: soluble
Stringa SMILE
COc1cc2c(CCNC(C)=O)c[nH]c2cc1O
InChI
1S/C13H16N2O3/c1-8(16)14-4-3-9-7-15-11-6-12(17)13(18-2)5-10(9)11/h5-7,15,17H,3-4H2,1-2H3,(H,14,16)
OMYMRCXOJJZYKE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... MTNR1A(4543) , MTNR1B(4544)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges