1.06688
Sodium azide
extra pure, Technipur®
Sinonimo/i:
Sodium azide, Hydrazoic azid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.01 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Potenza
27 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
300 °C/1013 hPa (rigorous decomposition)
Punto di fusione
275 °C (decomposition)
Solubilità
420 g/L
Densità
1.85 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- A component of a preservative named azidiol (a mixture of chloramphenicol and NaN3), which is used in preserving raw milk in the dairy industry.
- A biocide to prevent deterioration of cane juice in sugar industries.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Brain
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Author links open overlay panel
Author links open overlay panel