Y0002160
Donepezil hydrochloride
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-, hydrochloride, E2020
Prodotti consigliati
Famiglia di API
donepezil
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Stringa SMILE
O=C1C(CC2CCN(CC3=CC=CC=C3)CC2)CC4=CC(OC)=C(OC)C=C41.[H]Cl
InChI
1S/C24H29NO3.ClH.H2O/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18;;/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3;1H;1H2
HLJIZAKUNCTCQX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ACHE(43)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)