S0695000
Sodium amidotrizoate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Sodium diatrizoate
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sodium amidotrizoate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].Ic1c(c(c(c(c1NC(=O)C)I)C(=O)[O-])I)NC(=O)C
InChI
1S/C11H9I3N2O4.Na/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18;/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20);/q;+1/p-1
ZEYOIOAKZLALAP-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)