Vai a
1229922
USP
Dutasteride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(5α,17β)-N-[2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxo-4-azaandrost-1-ene-17-carboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
200 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
585,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H30F6N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
528.53
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
585,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
dutasteride
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C=C[C@@]2(C)[C@](CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@H]4C(NC5=CC(C(F)(F)F)=CC=C5C(F)(F)F)=O)([H])N1
InChI
1S/C27H30F6N2O2/c1-24-11-9-17-15(4-8-21-25(17,2)12-10-22(36)35-21)16(24)6-7-19(24)23(37)34-20-13-14(26(28,29)30)3-5-18(20)27(31,32)33/h3,5,10,12-13,15-17,19,21H,4,6-9,11H2,1-2H3,(H,34,37)(H,35,36)/t15-,16-,17-,19+,21+,24-,25+/m0/s1
InChI key
JWJOTENAMICLJG-QWBYCMEYSA-N
Gene Information
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Y0001598SML1221Y0001603
Dutasteride United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1229922
Dutasteride
Dutasteride European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001598
Dutasteride
Dutasteride ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1221
Dutasteride
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
API family
dutasteride
API family
dutasteride
API family
-
API family
dutasteride
Gene Information
human ... SRD5A1(6715), SRD5A2(6716), SRD5A3(79644)
Gene Information
human ... SRD5A1(6715), SRD5A2(6716), SRD5A3(79644)
Gene Information
human ... SRD5A1(6715), SRD5A2(6716), SRD5A3(79644)
Gene Information
human ... SRD5A1(6715), SRD5A2(6716), SRD5A3(79644)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dutasteride
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)