Documenti fondamentali
RTC000094
Supelco
Propyl Acetate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Propyl acetate
About This Item
Formula condensata:
CH3COOCH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.13
Beilstein:
1740764
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Il prodotto RTC000094 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1576402
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
25 mmHg ( 20 °C)
Famiglia di API
propyl acetate
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
842 °F
Limite di esplosione
1.7 %, 37 °F
8 %
Confezionamento
pkg of 20 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.384 (lit.)
P. ebollizione
102 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Risultati analitici
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota a piè di pagina
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB9772 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Prodotti correlati
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Analysis of carbonate solvents in lithium-ion batteries like ethylene carbonate, dimethyl carbonate, diethyl carbonate, and more using SPB®-624 column.