The expiration date for this product will be listed on the lot specific certificate of analysis, Please view the sample Certificate of Analysis below:
https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/fluka/pdf/rtc/RTC000075_LRAD1658.pdf
RTC000075
Acetaldeide
Sinonimo/i:
Etanale
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1002811
Densità del vapore
1.52 (vs air)
Tensione di vapore
14.63 psi ( 20 °C)
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
acetaldehyde
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
365 °F
Limite di esplosione
60 %
Confezionamento
pkg of 20 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.332 (lit.)
P. ebollizione
21 °C (lit.)
Punto di fusione
−125 °C (lit.)
Densità
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
What is the Shelf life of Acetaldehyde ACS reagent, ≥ 99.5%(Ethanol)?
1 risposta-