Vai a
1002811
USP
Acetaldeide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Etanale
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
3 x 1.1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
397,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
44.05
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
505984
MDL number:
397,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
1.52 (vs air)
vapor pressure
14.63 psi ( 20 °C)
API family
acetaldehyde
form
liquid
autoignition temp.
365 °F
expl. lim.
60 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Acetaldehyde USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR2107506788402788
Acetaldeide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1002811
Acetaldeide
Acetaldeide Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2107
Acetaldeide
Acetaldeide PESTANAL®, analytical standard
Supelco
506788
Acetaldeide
Acetaldeide ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
402788
Acetaldeide
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
bp
21 °C (lit.)
bp
21 °C (lit.)
bp
21 °C (lit.)
bp
21 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
API family
acetaldehyde
API family
acetaldehyde
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaldeide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-40.0 °F
flash_point_c
-40 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
75-07-0
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)