RDD033
Polivinilpirrolidone
free-flowing, Redi-Dri™, powder, average mol wt 40,000
Sinonimo/i:
PVP, Polividone, Povidone
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Redi-Dri™
Forma fisica
powder
PM
average mol wt 40,000
Stringa SMILE
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Redi-Dri™ packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
- Anhydrous powder remains free-flowing and easy to use
- Safer to handle and weigh out for routine use in lab
- Eliminates clumps, maintaining product moisture, quality, and attributes
Altre note
Note legali
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.