Vai a
02286
Polivinilpirrolidone
Sinonimo/i:
PVP, Polividone, Povidone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
115,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(C6H9NO)n
Numero CAS:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
115,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
impurities
≤1 ppm hydrazine, ≤10 ppm heavy metals (verified on random samples only), ≤10 ppm lead (verified on random samples only), ≤10 ppm vinylpyrrolidinone, ≤3.0% 2-pyrrolidone, ≤400 ppm peroxides (as H2O2), ≤5.0% water, ≤500 ppm aldehydes (as acetaldehyde), ≤5000 ppm formic acid, 12.0-12.8% nitrogen (anhydrous basis)
ign. residue
≤0.1% (verified on random samples only)
pH
3.0-5.0
suitability
complies for Infrared spectrum
application(s)
sample preservation
SMILES string
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Application
The Kollidon products consist of soluble and insoluble grades of polyvinylpyrrolidone (PVP) of various molecular weights and particle sizes. It is used as dry binders, film-formers, stabilizers in suspensions, dispersants for pigments, enzyme stabilisiers and bioavailablility improvers.
Kollidon SR is a blend of polyvinyl acetate and povidone (K 30) in the ratio 8:2 for use as matrix-forming agent. This research grade product is intended for use in R&D and development only.
Other Notes
Il polivinilpirrolidone è un componente della soluzione di Denhardt ed è incluso alla concentrazione dell′1% (p/v) nella soluzione madre 50X standard.
Legal Information
Kollidon is a registered trademark of BASF SE
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8142011507061.07302
Polivinilpirrolidone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1150706
Polivinilpirrolidone
suitability
complies for Infrared spectrum
suitability
-
suitability
-
suitability
-
application(s)
sample preservation
application(s)
coatings
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
impurities
≤1 ppm hydrazine, ≤10 ppm lead (verified on random samples only), ≤3.0% 2-pyrrolidone, ≤5.0% water, ≤5000 ppm formic acid, ≤10 ppm heavy metals (verified on random samples only), ≤400 ppm peroxides (as H2O2), 12.0-12.8% nitrogen (anhydrous basis), ≤10 ppm vinylpyrrolidinone, ≤500 ppm aldehydes (as acetaldehyde)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
pH
3.0-5.0
pH
-
pH
-
pH
-
ign. residue
≤0.1% (verified on random samples only)
ign. residue
-
ign. residue
-
ign. residue
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. Good morning, I'm contacting you regarding product 02286, Kollidon 25. I would like to know if Kollidon 25 is the same as Polyvinylpyrrolidone K25 ? thank you for your feedback. Kind regards
    1 risposta
    1. Yes, Kollidon 25 is the same as Polyvinylpyrrolidone K25.
      Utile?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf