PVP10
Polivinilpirrolidone
average mol wt 10,000
Sinonimo/i:
PVP, Polividone, Povidone
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
PM
average mol wt 10,000
Numero di viscosità
12-18(lit.)
Stringa SMILE
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
PVP can serve as a surface stabilizer, nanoparticle dispersant, growth modifier, and reducing agent, depending on the synthetic conditions.
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)