Documenti fondamentali
QC3060
Supelco
Anions - Whole Volume
certified reference material
Scegli un formato
500 ML
109,00 €
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
109,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
CdA
current certificate can be downloaded
Produttore/marchio commerciale
RTC QCI-3051
Concentrazione
in H2O
tecniche
ion chromatography: suitable
applicazioni
environmental
food and beverages
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO Guide 34:2009 and ISO/IEC 17025:2005. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis. Download your certificate of analysis at: http://www.sigma-aldrich.com.
Nota sulla preparazione
The PT sample has been autoclaved for preservation. The sample loses preservation when opened.
The sample must be stored at 4 degrees Celsius.
This sample is a whole volume sample, no dilutions required.
Sample preparation
The sample is a whole volume sample, ready for analysis.
Analyze within 28-days of opening.
Altre note
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analita
Descrizione
    Bromide 1 - 10 mg/L
    Chloride 35 - 275 mg/L
    Fluoride 0.4 - 4 mg/L
    Nitrate a N 2 - 25 mg/L
    Nitrate a NO3 1 - 200 mg/L
    Nitrite as N 0.4 - 4 mg/L
    Nitrite a NO2 0 - 100 mg/L
    Orthophosphate as P 0.5 - 5.5 mg/L
    Sulfate 5 - 125 mg/L
    Total nitrate + nitrite as N 2.5 - 25 mg/L
    Vedi tutto (10)
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)