QC1286
Trace Metals-ICP Sample 2
certified reference material
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 20 mL
Produttore/marchio commerciale
RTC QCI-050-2
Concentrazione
in 5% HNO3
tecniche
AAS: suitable
ICP: suitable
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO Guide 34:2009 and ISO/IEC 17025:2005. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis. Download your certificate of analysis at: http://www.sigma-aldrich.com.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?