Documenti fondamentali
QC1488
Supelco
Trace Metals 1 - WS
certified reference material
Scegli un formato
20 ML
63,80 €
63,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 ML
63,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
63,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 20 mL
Concentrazione
in 5% HNO3
tecniche
AAS: suitable
ICP: suitable
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Confezionamento
Product is packaged as a 20 mL concentrate and contains the following analytes:
  • Arsenic
  • Beryllium
  • Cadmium
  • Chromium
  • Copper
  • Iron
  • Lead
  • Lithium
  • Manganese
  • Mercury
  • Nickel
  • Selenium
  • Zinc
  • Aluminum
Altre note
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
WGK 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)