PHR8950
3-O-Allylnaloxone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
4,5α-Epoxy-14-hydroxy-17-(prop-2-enyl)- 3-(prop-2-enyloxy)morphinan-6-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Famiglia di API
naloxone
Forma fisica
solid
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)