Documenti fondamentali
N0075000
Naloxone hydrochloride dihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Scegli un formato
50 MG
174,00 €
174,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
174,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H21NO4 · HCl · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
399.87
Beilstein:
6260807
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
174,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
naloxone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.O.Cl.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O)CC=C
InChI
1S/C19H21NO4.ClH.2H2O/c1-2-8-20-9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)24-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11;;;/h2-4,14,17,21,23H,1,5-10H2;1H;2*1H2/t14-,17+,18+,19-;;;/m1.../s1
TXMZWEASFRBVKY-IOQDSZRYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Naloxone hydrochloride dihydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Naltrexone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1453504
Naltrexone