Documenti fondamentali
PHR8932
Supelco
(20R)-20-Hydroxypregn-4-en-3-one
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Progesterone EP Impurity C
Scegli un formato
100 MG
323,00 €
323,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
323,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H32O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.48
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
323,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
progesterone
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Stringa SMILE
O[C@@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CCC(=O)C=C4CC3)C)CC2)CC1)C)C
InChI
1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12-13,16-19,22H,4-11H2,1-3H3/t13-,16+,17-,18+,19+,20+,21-/m1/s1
RWBRUCCWZPSBFC-SJOKZOANSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Applicazioni
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Risultati analitici
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)