PHR8943
(20S)-3-Oxopregn-4-en-20-yl acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
progesterone
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)